Pasteur pipettes, glass
230 mm, -
Codice catalogo 612-3814
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Pasteur pipette with a narrow tip. The suction tube is designed for cotton plugging.
Dispensing box with 250 pipettes.
Specifiche
- Sterili:-
- Lunghezza:230 mm