Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder funnel, short stem
Powder funnel, short stem
120 mm, 34 mm, 32 mm
Codice catalogo 221-1164
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Powder funnel, short stem
Codice catalogo 221-1164
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Powder funnel, short stem
Powder funnel, short stem
120 mm, 34 mm, 32 mm
Price
29.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    120 mm
  • Seq:
    06
  • Ø esterno stelo:
    34 mm
  • Lunghezza asta:
    32 mm