Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, PE
Pasteur pipettes, PE
-, 40 µl, 2,3 ml, 225 mm, - ml, +, 20/bag
Codice catalogo 612-3751
Nome del fornitore:   Alpha Laboratories
Pasteur pipettes, PE
Codice catalogo 612-3751
Nome del fornitore:  Alpha Laboratories
Pasteur pipettes, PE
Pasteur pipettes, PE
-, 40 µl, 2,3 ml, 225 mm, - ml, +, 20/bag
Price
SFr. 146.00
Log in per disponibilità
1 * 400 ST
Product Details & Documents
These single-use transfer pipettes are unbreakable, don't require a separate bulb and, as they are manufactured from soft PE plastic, can be recycled. Sterile.
612-3751 for accessing deep vessels such as Winchesters and tissue culture flasks.
612-1793: type C, with graduations at 0,25 ml.
612-3751: type E, without graduations.
612-3752: type D, with graduations at 0,5 ml.
Confezione: 20 pipettes/bag.
Specifiche
  • Confezione:
    20/bag
  • Sterili:
    +
  • Capacità:
    -
  • Lunghezza:
    225 mm
  • Volume gocce:
    40 µl
  • Graduazione della scala:
    - ml
  • Volume di aspirazione:
    2,3 ml