Orders LinkContactUsLinkComponent
Tappi a vite
GL 40
Codice catalogo 215-2802
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Tappi a vite
Codice catalogo 215-2802
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Tappi a vite
GL 40
Price
0.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, nero.
  • Ottima resistenza chimica
  • Termoresistenti fino a 110 °C
  • I sono adatti solo per i flaconi da 215-2814 a 215-2819
 :
 :
 :
 :
 :
 :
Specifiche
  • Filettatura:
    GL 40
  • Seq:
    5