Tappi a vite
GL 32
Catalog # 215-2803
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
PP, nero.
Ottima resistenza chimica
- Termoresistenti fino a 110 °C
- I sono adatti solo per i flaconi da 215-2814 a 215-2819
:
:
:
:
:
:
Specifications
- Filettatura:GL 32
- Seq:4