Funnels, micro
5,4 mm, 24 mm
Catalog # 221-1248
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Jump to:
Product Details & Documents
PP
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121 °C
Ideal for filling burettes and small bottles.
Specifications
- Ø esterno imbuto:24 mm
- Ø esterno stelo:5,4 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..