Acido fumarico
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo ROTH3748.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Acido fumarico
Codice catalogo ROTH3748.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 110-17-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
- Numero CAS:110-17-8
- Formula:C₄H₄O₄
- Numero MDL:MFCD00002700
- Molecular Weight:116.07 g/mol
- IndexMerck:13,04308
- Punto di ebollizione:356 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:287 °C
- Densità:1,625 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:273 °C
- EINECS:203-743-0
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..