pH buffer solutions, colour coded
10,00, ±0,01, blu, 25 °C, 500 mL
Codice catalogo REGE1100525C
Nome del fornitore: REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Codice catalogo REGE1100525C
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
- Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:blu
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:10,00
- Cat. No.:REGE1100525C