Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
HEPES buffer solution (1 mol/l), bottiglia in vetro, 20 mL
Codice catalogo INVT15630049
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
Codice catalogo INVT15630049
Nome del fornitore:  
Numero CAS:  
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
HEPES buffer solution (1 mol/l), bottiglia in vetro, 20 mL
Numero CAS:  
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
HEPES BUFFER 1 * 100 mL Codice catalogoHYCLSH30237.01
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    20 mL
  • Descrizione:
    HEPES buffer solution (1 mol/l)
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.