VWR® Traceable®, Termometro tascabile
–50…+300 °C, ±1,5 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 3,5×89 mm, 178/260 mm, H: 178 mm, 28,5 g
Codice catalogo 620-2025
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Termometro sicuro per terreno, cuvette, provette, prodotti alimentari, incubatori, idrocarburi di petrolio e praticamente tutte le analisi di laboratorio. Letture aggiornate ogni secondo.
- Esclusivo design piatto e leggero, clip da tasca incorporata per posizionamento sulla tasca di una camicia
- Pulsante „HOLD“ per mantenere la visualizzazione di una lettura per l'osservazione successiva; in aggiunta un pulsante di selezione °F/°C
- Funzione di memoria per il richiamo dei valori minimo/massimo in un dato intervallo di tempo
Sonda in acciaio inox (Ø×L: 3,5×89 mm).
Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Length: 178 mm
Weight: 28,5 g
: Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
: Fornito con custodia protettiva, batteria all'ossido di argento e certificato Traceable®.
Specifiche
- Range di misura:–50…+300 °C
- Risoluzione:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- Peso:28,5 g
- Lunghezza:178/260 mm
- Seq:02
- L×P×A:H: 178 mm
- Accuratezza:±1,5 °C
- Sonda:3,5×89 mm