Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Termometro a quadrante digitale
VWR® Traceable®, Termometro a quadrante digitale
–50…+150 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–20…+150); 1,0 °C, Per soluzioni viscose, 165 mm, 29 mm, Lר: 165×29 mm, 28 g
Codice catalogo 620-2024
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Termometro a quadrante digitale
Codice catalogo 620-2024
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Termometro a quadrante digitale
VWR® Traceable®, Termometro a quadrante digitale
–50…+150 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–20…+150); 1,0 °C, Per soluzioni viscose, 165 mm, 29 mm, Lר: 165×29 mm, 28 g
Price
SFr. 52.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Questo termometro offre una sicurezza maggiore rispetto ai termometri a mercurio. Grazie alla punta per perforazione, la sonda liscia del modello 620-2024 è adatta per soluzioni collose e viscose o prodotti semisolidi.
  • Letture aggiornate ogni secondo
  • LCD ampio e luminoso di facile lettura
  • 620-2082 con disco metallico aggiuntivo (Ø 12,7 mm) sull'estremità della sonda per misurazioni superficiali
Sonda in acciaio inox (Lר: 133×3,8 mm).
Informazioni per l'ordine: Fornito con batteria all'ossido di argento e certificato Traceable.
Specifiche
  • Ø:
    29 mm
  • Range di misura:
    –50…+150 °C
  • Risoluzione:
    0,1 (–20…+150); 1,0 °C
  • Peso:
    28 g
  • Lunghezza:
    165 mm
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    Lר: 165×29 mm
  • Accuratezza:
    ±1,0 °C
  • Sonda:
    Per soluzioni viscose