VWR®, Timer digitale, tre canali
Timer digitale, tre canali, nero, 0,01 %, 63,5×22,2×86 mm
Codice catalogo 609-0092
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
[EN]VWR TRACEABLE TRIPLE DISPLAY TIMER 1 * 1 pezzi Codice catalogo609-0216
Il prodotto 609-0216 sostituisce 609-0092 e ha la stessa confezione e specifiche, ma potrebbe avere una quantità diversa.
Product Details & Documents
Capacità di temporizzazione: 19 ore, 59 minuti, 59 secondi.
- Caratteristiche: Conteggio su/giù, time-in/-out, memoria per canali T1, T2 e T3, allarme, cronometro e orologio ¹²/₂₄ ore
- Display a tre righe che consente il conto alla rovescia simultaneo o individuale con allarme fino a tre test
- A 1 minuto dalla scadenza viene emesso un allarme ad alto volume, che può essere silenziato manualmente
- Cifre grandissime facili da leggere da qualsiasi parte del laboratorio
Certifications: Calibrazione a norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, accreditata da A2LA a indicare la tracciabilità a standard forniti da NIST.
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine: con batteria, retro magnetico e certificato.
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- Colore:nero
- Descrizione:Timer digitale, tre canali
- L×P×A:63,5×22,2×86 mm
- Accuratezza:0,01 %