VWR®, Jack da laboratorio
122×150 mm, 80 kg, 80 - 278 mm, giallo
N° de catalogue 245-0007
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Alluminio anodizzato. Con foro filettato M 10 al centro del piano superiore, per consentire il fissaggio delle barre dello stativo (a partire dal n. di articolo 245-0006).
- Semplice regolazione delle altezze di lavoro
- Estrema stabilità
- Elevata resistenza
- Resistenti alla corrosione e ad un elevato numero di sostanze chimiche
Spécifications
- Max. Capacità di carico statico:80 kg
- Dimensioni lastra:122×150 mm
- Altezza di lavoro:80 - 278 mm
- Colore:giallo
- Cat. No.:245-0007