VWR®, Jack da laboratorio
80×75 mm, 30 kg, 49 - 147 mm, blu
Codice catalogo 245-0005
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Alluminio anodizzato. Con foro filettato M 10 al centro del piano superiore, per consentire il fissaggio delle barre dello stativo (a partire dal n. di articolo 245-0006).
- Semplice regolazione delle altezze di lavoro
- Estrema stabilità
- Elevata resistenza
- Resistenti alla corrosione e ad un elevato numero di sostanze chimiche
Specifiche
- Max. Capacità di carico statico:30 kg
- Dimensioni lastra:80×75 mm
- Altezza di lavoro:49 - 147 mm
- Colore:blu