Orders LinkContactUsLinkComponent
Conical separating funnels
50 ml, 14/23 NS
Codice catalogo 532-0103
Nome del fornitore:   SciLabware
Conical separating funnels
Codice catalogo 532-0103
Nome del fornitore:  SciLabware
Conical separating funnels
Conical separating funnels
50 ml, 14/23 NS
Price
SFr. 132.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with glass stopper.
With ground glass stopper and interchangeable PTFE key. Without graduation.
Specifiche
  • Cono femmina:
    14/23 NS
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    01