Tamponi a testa grande, Alpha®
Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A, PP/PE
Nome del fornitore: Texwipe
Vai a
Product Details & Documents
Questo tampone, per pulizia e campionamento di convalida, presenta un substrato 100% poliestere a filamento continuo termoformato (legato termicamente) al manico.
- Bordi sigillati per ridurre il rilascio di fibre ed eliminare la necessità di adesivi contaminanti
- Include una testa standard a grandezza piena su una paletta rigida
- Il poliestere è morbido, non abrasivo e adatto per superfici sensibili
Confezione: Cleanroom processed bag-within-a-bag. Inner bags: 100 swabs/bag (2 inner bags of 50 swabs). Outer bags: 10 bags/case. 1,000 swabs total/case.
Attenzione: *Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoCleaning of Compounding Aseptic Isolators (CAIs) and Class II Biological Safety Cabinets (BSCs)
Note applicative
CoC_TEXWTX714A_183411 CoC_TEXWTX714A_200411 CoC_TEXWTX714A_211011 CoC_TEXWTX714A_215011 CoC_TEXWTX714A_221811
More
TEXWTX714A_TDS_EN TEXWTX714AU1_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Descrizione:Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A
- Seq:1
- Asta/testa:PP/PE
- Cat. No.:710-0552
- Larghezza impugnatura:5 mm
- Lunghezza impugnatura:102 mm
- Lunghezza testa:26 mm
- Larghezza testa:13 mm