Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Standard (1.2X), 1050 cm², 100-500 ml
Codice catalogo 734-2392
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Codice catalogo 734-2392
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Standard (1.2X), 1050 cm², 100-500 ml
Price
SFr. 291.00
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
PETG, sterile.
  • Quick-action ergonomic closure reduces wrist stain and increases productivity
  • Wide range of sizes with surface areas from 1050 to 4200 cm²
  • Available in both Standard and the Expanded Surface, which enables increased cell growth and product yield without the need to purchase additional production equipment or increase labour
  • Easy-to-read graduations for medium fills
  • Lot number is printed on each bottle to maximise traceability
For industrial scale production of vaccines, monoclonal antibodies or pharmaceuticals. Ideal for adherent cells.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.
Specifiche
  • Superficie di crescita:
    1050 cm²
  • Volume di lavoro raccomandato:
    100-500 ml
  • Descrizione:
    Standard (1.2X)
  • Cat. No.:
    734-2392
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..