Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati), blu, 10, 8 mm
MARI1216521
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
- N. di pozzetti:10
- Colore:blu
- Descrizione:Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati)
- Seq:31
- Ø foro:8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..