Dispenser tips, ritips®
BioClean®, 0,05 ml, +, Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780, 100/pack
Codice catalogo BZYM742119
Marketsource
Nome del fornitore: BIOZYM
Vai a
Product Details & Documents
These dispenser tips are compatible with Ritter ripette®, Eppendorf Multipette® 4780 and many other dispensing systems.
Bioclean® tips are sterile and free from DNase, RNase and pyrogens.
Informazioni per l'ordine: The 25 ml and 50 ml tips are supplied with adapter.
Specifiche
- Confezione:100/pack
- Sterili:+
- Volume:0,05 ml
- Seq:02
- Stile punta:BioClean®
- Per uso con:Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780