Orders LinkContactUsLinkComponent
Dispenser tips, ritips®
Standard, 2,5 ml, -, Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780, 100/pack
Codice catalogo BZYM742103
Marketsource
Nome del fornitore:   BIOZYM
Dispenser tips, ritips®
Codice catalogo BZYM742103
Nome del fornitore:  BIOZYM
Marketsource
Dispenser tips, ritips®
Standard, 2,5 ml, -, Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780, 100/pack
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These dispenser tips are compatible with Ritter ripette®, Eppendorf Multipette® 4780 and many other dispensing systems.
Bioclean® tips are sterile and free from DNase, RNase and pyrogens.
 : The 25 ml and 50 ml tips are supplied with adapter.
Specifiche
  • Confezione:
    100/pack
  • Sterili:
    -
  • Volume:
    2,5 ml
  • Seq:
    07
  • Stile punta:
    Standard
  • Per uso con:
    Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780