Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, PreCision Line
Pipette tips, PreCision Line
Standard, 200 µl, +, 200 µl pipettes, 10 racks of 96 tips
Codice catalogo BZYM760218
Marketsource
Nome del fornitore:   BIOZYM
Pipette tips, PreCision Line
Codice catalogo BZYM760218
Nome del fornitore:  BIOZYM
Marketsource
Pipette tips, PreCision Line
Standard, 200 µl, +, 200 µl pipettes, 10 racks of 96 tips
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Transparent, yellow or blue; sterile or non sterile.
  • Free from DNase, RNase, ATP, pyrogens, additive, dispersant, wax and metals
  • Autoclavable
  • Produced under cleanroom conditions (VDI 2083 or class 1000/US-Fed. 209 H)
Certifications: DIN 12650
Specifiche
  • Confezione:
    10 racks of 96 tips
  • Sterili:
    +
  • Volume:
    200 µl
  • Seq:
    15
  • Stile punta:
    Standard
  • Per uso con:
    200 µl pipettes