pH and ORP electrodes
ORP glass electrode, platinum ring sensor Ø 6 mm, Pt 1801 HD, — , −30...+135 °C, Vetro, 12×120 mm, Screw plug
Codice catalogo SCOI285112233
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
pH electrodes with glass body.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Connettore:Screw plug
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:Pt 1801 HD
- Descrizione:ORP glass electrode, platinum ring sensor Ø 6 mm
- Materiale:Vetro
- Seq:12
- Temperatura:−30...+135 °C
- pH:—