Test tubes with screw cap
12 ml, 102 mm, 16 mm, Non sterili
Codice catalogo KART5600
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PS, clear, with PE screw cap.
- Good thermal resistance
- Good chemical resistance
Tubes have a round bottom and a freestanding skirt. Sterile tubes are available individually wrapped. The 30 ml individual tubes have a self-adhesive label for marking.
Dokumente
Specifiche
- Ø est:16 mm
- Sterilità:Non sterili
- Capacità:12 ml
- Lunghezza:102 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..