Pycnometers, unadjusted
5 ml
Codice catalogo WITG3.900.005
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Vai a
Product Details & Documents
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
- With ground-in capillary stopper
- Nominal capacity printed on the bottom
- Very good chemical and temperature resistance
Zertifizierung: DIN 12797
Specifiche
- Volume (nom.):5 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.