pH/°C testers, 206
Product Details & Documents
The testo 206 series is ideal for pH measurements in liquid and semi-solid media. The instruments offer a combination of a pH immersion probe and a temperature probe for precise and fast temperature compensation. Thanks to the large volume of gel electrolyte and the dual wall diaphragm, the probe is leak-proof, maintenance-free and insensitive to dirt.
- Built-in temperature sensor
- Maintenance-free gel electrolyte
- Robust, waterproof and dishwasher-safe protective cover (TopSafe, protection class IP 65)
- Automatic final value recognition (Auto-hold)
- 1, 2, or 3-point calibration possible
Testo 206-pH1 is specially designed for fast pH checks in liquids.
Testo 206-pH2 is ideally suited for pH measurement in semi-solid and protein-rich foods such as jellies, creams, cheese, fruit etc.
Testo 206-pH3 is equipped with a BNC socket which allows the connection of any pH probes to the instrument, depending on the application. This makes the instrument universally applicable.
: Single instruments are supplied with TopSafe cover and belt/wall holder. pH1 and pH2 also include a storage cap with gel.
pH1 and pH2 starter kits are supplied with storage cap with gel, calibration dosing bottles 250 ml pH 4 and 7, TopSafe cover, belt/wall holder and aluminium case.
All instruments are supplied with probe head but without probe. Probes need to be ordered separately.
Specifiche
- Descrizione:Misuratore di pH/°C portatile, universale, 206-pH3
- pH - risoluzione:0,01
- Risoluzione della temperatura:0,1 °C
- Temperatura - compensazione:Automatica
- Conformità:IP68
- pH - range:0,00...+14,00
- pH - calibrazione:Possibilità di calibrazione a 1, 2 o 3 punti
- Range di temperatura:Depending on sensor
- Cat. No.:TEST0563.2063
- Peso:0,062 kg
- Modello:206 pH3
- pH - accuratezza:±0,02
- Alimentazione:1 × CR2032 battery
- Accuratezza della temperatura:±0,4 °C
- L×P×A:33×20×197 mm
- Display:LCD, 2 linee
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Tappo di conservazione per testo 206, con riempimento in gel KCITappo di conservazione per testo 206, con riempimento in gel KCITEST0554.2067Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 20.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Soluzione tampone pH 7,00 in flacone di dosaggio (250 ml), con certificato di calibrazione DAkkSSoluzione tampone pH 7,00 in flacone di dosaggio (250 ml), con certificato di calibrazione DAkkSTEST0554.2063Log in per disponibilità1 * 250 mL - SFr. 25.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Soluzione tampone pH 4,01 in flacone di dosaggio (250 ml), con certificato di calibrazione DAkkSSoluzione tampone pH 4,01 in flacone di dosaggio (250 ml), con certificato di calibrazione DAkkSTEST0554.2061Log in per disponibilità1 * 250 mL - SFr. 25.00