Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
4 (1×4), 30 mm, 180×60×80 mm, 80 mm
Catalog # 525-0195
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Rack per provette
Catalog # 525-0195
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
4 (1×4), 30 mm, 180×60×80 mm, 80 mm
Price
SFr. 114.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistenza termica da −200 a +280 °C
  • Superfici antiadesione per una pulizia semplice
Robust and inert to virtually all chemical reagents, with very good thermal resistance. Suitable for use in cryogenics, freezers and ovens.
Specifications
  • per Ø provette:
    30 mm
  • N. di fori:
    4 (1×4)
  • Altezza:
    80 mm
  • L×P×A:
    180×60×80 mm