Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette

VWR®, Rack per provette

10 (2×5), 19 mm, 180×60×70 mm, 70 mm
Codice catalogo 525-0194
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Rack per provette
Codice catalogo 525-0194
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette

10 (2×5), 19 mm, 180×60×70 mm, 70 mm

Price
114.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE.

  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistenza termica da −200 a +280 °C
  • Superfici antiadesione per una pulizia semplice

Robust and inert to virtually all chemical reagents, with very good thermal resistance. Suitable for use in cryogenics, freezers and ovens.

Specifiche
  • per Ø provette:
    19 mm
  • N. di fori:
    10 (2×5)
  • Altezza:
    70 mm
  • L×P×A:
    180×60×70 mm