Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
21 (3×7), 13 mm, 180×60×60 mm, 60 mm
Codice catalogo 525-0193
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Rack per provette
Codice catalogo 525-0193
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
21 (3×7), 13 mm, 180×60×60 mm, 60 mm
Price
SFr. 114.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistenza termica da −200 a +280 °C
  • Superfici antiadesione per una pulizia semplice
Robust and inert to virtually all chemical reagents, with very good thermal resistance. Suitable for use in cryogenics, freezers and ovens.
Specifiche
  • per Ø provette:
    13 mm
  • N. di fori:
    21 (3×7)
  • Altezza:
    60 mm
  • L×P×A:
    180×60×60 mm