Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
27 (3×9), 8 mm, 180×60×45 mm, 45 mm
  525-0192
VWR®, Rack per provette
  525-0192
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
27 (3×9), 8 mm, 180×60×45 mm, 45 mm
SFr. 114.00
1 * 1 ST
PTFE.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistenza termica da −200 a +280 °C
  • Superfici antiadesione per una pulizia semplice
Robust and inert to virtually all chemical reagents, with very good thermal resistance. Suitable for use in cryogenics, freezers and ovens.
  • per Ø provette:
    8 mm
  • N. di fori:
    27 (3×9)
  • Altezza:
    45 mm
  • L×P×A:
    180×60×45 mm