Orders LinkContactUsLinkComponent
Blood dilution vials
Il sito sta attualmente riscontrando difficoltà tecniche. Per favore riprova più tardi. Ci scusiamo per eventuali disagi.
Blood dilution vials
25,00 ml, 35×56 mm, Yes, Bulk pack
Codice catalogo SIMPV130-1
Nome del fornitore:   Simport Scientific
Blood dilution vials
Codice catalogo SIMPV130-1
Nome del fornitore:  Simport Scientific
Blood dilution vials
Blood dilution vials
25,00 ml, 35×56 mm, Yes, Bulk pack
Price
694.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
The dilution vials are made of PS with optically clear parallel sides. The snap cap is spill proof and can be easily removed.
Specifiche
  • Tappo incluso:
    Yes
  • Ø×A:
    35×56 mm
  • Confezione:
    Bulk pack
  • Capacità:
    25,00 ml
  • Seq:
    02