Termometri di precisione VWR® , Frio-Temp
Per frigoriferi, riempimento con alcol, −5...+15 °C, ±0,5 °C, 0,5 °C, 125 mm, Orange/yellow liquid
Questi termometri in vetro possono essere utilizzati per effettuare letture in congelatori, frigoriferi, incubatrici, forni e banche del sangue.
- Enviro sicuro, non tossico e liquido o liquido spirito rosso
- Lettura accurata della temperatura senza contaminazione del campione
- Numero di serie individuale
- Ampia scelta
Una lettura accurata della temperatura si ottiene utilizzando la bottiglia piena (inclusa), che imita il campione. Inserisci il termometro nella bottiglia e posizionalo vicino ai campioni per ottenere i migliori risultati. Il rivestimento in PFA contiene in modo sicuro vetro e liquidi in caso di rottura.
Traceable to NIST/DKD
: Tracciabili a standard NIST.
: Fornito con dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), più VELCRO® e attacchi magnetici.
- Descrizione:Per frigoriferi, riempimento con alcol
- Lunghezza:125 mm
- Seq:11
- Accuratezza:±0,5 °C
- Divisione:0,5 °C
- Riempimento:Orange/yellow liquid
- Range di misura:−5...+15 °C