VWR®, etichette, Crio
Labels for 1,5 - 2 ml tubes, on roll, blu, 33×13 mm, On roll
Codice catalogo 817-5011
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Le etichette e gli adesivi sono stati progettati per resistere a temperature comprese tra −196 e +121 °C. Le etichette VWR® sono ideali per tutte le applicazioni di crioconservazione e possono essere utilizzate nella maggior parte degli incubatori.
- Non è necessario laminare
- Utilizzare su tubi, rack e scatole
Specifiche
- Colore:blu
- Descrizione:Labels for 1,5 - 2 ml tubes, on roll
- Dimensioni:33×13 mm
- Confezione:On roll