Syringes, SampleLock™
22s, 50 µl, 51 mm, 2, 1705 RN
Codice catalogo HAMI80956
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Vai a
Product Details & Documents
These syringes allow the collection, storage, transport and analysis of liquid or gaseous samples without the danger of evaporative loss or environmental contamination.
- Not autoclavable, gas sterilisable
- An easy-to-use twist valve
- A positive rear stop prevents loss of sample and plunger blowout
- Fluid path includes SST, borosilicate glass and PTFE
The sample lock termination incorporates an on/off syringe valve with removable needle. This termination is used for headspace, environmental sample collection and storage, pre-pressurization of gaseous samples for GC analysis, and sample spiking.
Optional male luer and female luer lock adapters (sold separately) threads onto the SampleLock™ valve, making the syringes compatible with a multitude of connectors and fittings.
Specifiche
- Gauge:22s
- Tipo:1705 RN
- Tipo punta:2
- Volume:50 µl
- Lunghezza:51 mm
- Seq:08
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Female Luer Lock terminationRemovable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Female Luer Lock terminationHAMI35081Log in per disponibilità1 * 1 ST - 65.70 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Tip (LT) terminationRemovable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Tip (LT) terminationHAMI35080Log in per disponibilità1 * 1 ST - 53.80 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Lock (TLL) terminationRemovable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Lock (TLL) terminationHAMI35083Log in per disponibilità1 * 1 ST - 58.50 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoGaugeLunghezzaØ estDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoGaugeLunghezzaØ estDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoGaugeLunghezzaØ estDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoGaugeLunghezzaØ estDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoGaugeLunghezzaØ estDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoGaugeLunghezzaØ estDisponibilitàPrice