Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes, SampleLock™
Syringes, SampleLock™
22, 2500 µl, 51 mm, 2, 1002 RN
Codice catalogo HAMI81456
Nome del fornitore:   HAMILTON BONADUZ
Syringes, SampleLock™
Codice catalogo HAMI81456
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Syringes, SampleLock™
Syringes, SampleLock™
22, 2500 µl, 51 mm, 2, 1002 RN
Price
SFr. 375.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These syringes allow the collection, storage, transport and analysis of liquid or gaseous samples without the danger of evaporative loss or environmental contamination.
  • Not autoclavable, gas sterilisable
  • An easy-to-use twist valve
  • A positive rear stop prevents loss of sample and plunger blowout
  • Fluid path includes SST, borosilicate glass and PTFE
The sample lock termination incorporates an on/off syringe valve with removable needle. This termination is used for headspace, environmental sample collection and storage, pre-pressurization of gaseous samples for GC analysis, and sample spiking.
Optional male luer and female luer lock adapters (sold separately) threads onto the SampleLock™ valve, making the syringes compatible with a multitude of connectors and fittings.
Specifiche
  • Gauge:
    22
  • Tipo:
    1002 RN
  • Tipo punta:
    2
  • Volume:
    2500 µl
  • Lunghezza:
    51 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Female Luer Lock termination
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Female Luer Lock termination
    HAMI35081
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 65.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Tip (LT) termination
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Tip (LT) termination
    HAMI35080
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Lock (TLL) termination
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Lock (TLL) termination
    HAMI35083
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 58.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Gauge
    Lunghezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • HAMI7784-02
    22
    51 mm
    0,72 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 267.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Gauge
    Lunghezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • HAMI7779-01
    22
    51 mm
    0,72 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 92.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Gauge
    Lunghezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • HAMI7784-01
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 271.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Gauge
    Lunghezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • HAMI7779-03
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 92.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Gauge
    Lunghezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • HAMI7780-03
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 72.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Gauge
    Lunghezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • HAMI7780-04
    22
    51 mm
    0,72 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 70.50