Super syringes
Super syringe with TLL connector, 1 l, S1000 TLL
Codice catalogo HAMI86312
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Vai a
Product Details & Documents
Super syringes with PTFE Luer lock (TLL) connector or tracheal adapter.
- Clear acrylic syringe barrels
- For use with gases and liquids
Ideal for use with air sampling, preparing gas standards, calibrating reservoirs, and pneumographs.
Specifiche
- Tipo:S1000 TLL
- Volume:1 l
- Descrizione:Super syringe with TLL connector
- Seq:02
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- TLL connectorTLL connectorHAMI18026super syringe S0500, S1000, S1500, S2000Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 94.40