Orders LinkContactUsLinkComponent
Super syringes
Super syringes
Super syringe with trachael adapter, 1 l, S1000 Trachael
Codice catalogo HAMI86302
Nome del fornitore:   HAMILTON BONADUZ
Super syringes
Codice catalogo HAMI86302
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Super syringes
Super syringes
Super syringe with trachael adapter, 1 l, S1000 Trachael
Price
SFr. 1’530.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Super syringes with PTFE Luer lock (TLL) connector or tracheal adapter.
  • Clear acrylic syringe barrels
  • For use with gases and liquids
Ideal for use with air sampling, preparing gas standards, calibrating reservoirs, and pneumographs.
Specifiche
  • Tipo:
    S1000 Trachael
  • Volume:
    1 l
  • Descrizione:
    Super syringe with trachael adapter
  • Seq:
    06
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • TLL connector
    TLL connector
    HAMI18026
    super syringe S0500, S1000, S1500, S2000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 94.40