Test tubes with screw caps
50 ml, 115 mm, 30 mm, Non sterile, 8500×g
Codice catalogo KART84002
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PP, graduated, conical. Tight sealing screw cap made from PP.
- Withstand up to −80 °C
- Can be centrifuged up to 3500 ×g (self-standing bottom) and 5000 ×g (without self-standing bottom)
- Sterile tubes are supplied with a red cap
Documents
Specifiche
- Ø est:30 mm
- Versione:Non sterile
- Capacità:50 ml
- Lunghezza:115 mm
- RCF max.:8500×g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..