Probes for precision digital thermometer
Piercing Probe, ad 20 th, ±0,3 °C or 0,5% of range, 3,0×105 mm
Codice catalogo AMARE910652
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Precise Pt 100 class A probe of stainless steel, PVC-cable.
Specifiche
- Descrizione:Piercing Probe, ad 20 th
- Seq:02
- Accuratezza:±0,3 °C or 0,5% of range
- Ø×L:3,0×105 mm