Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo TREV9860-500
Marketsource
Nome del fornitore: TREVIGEN
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Codice catalogo TREV9860-500
Nome del fornitore: TREVIGEN
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Descrizione:TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)