Hotplates
430×580 mm, Max. 370 °C, 4000 W, Hotplate, HD 3-400, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Codice catalogo GESTHD3-400
Nome del fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Superficie riscaldante:430×580 mm
- Potenza di riscaldamento:4000 W
- Temperatura:Max. 370 °C
- Seq:05
- L×P×A:442×592×170 mm
- Tipo:Hotplate, HD 3-400, aluminium alloy plate