Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, disposable
Test tubes, disposable
10 ml, 100 mm, 16 mm
Codice catalogo SEMA2168
Nome del fornitore:   SEMADENI
Test tubes, disposable
Codice catalogo SEMA2168
Nome del fornitore:  SEMADENI
Test tubes, disposable
Test tubes, disposable
10 ml, 100 mm, 16 mm
Price
SFr. 17.90
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PS, clear.
  • Good thermal resistance
  • Good chemical resistance
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Capacità:
    10 ml
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    01