Orders LinkContactUsLinkComponent
GC septa, three layer
GC septa, three layer
Three layer GC septa, 9 mm, 3,81 mm
Codice catalogo HAMI76003
Nome del fornitore:   HAMILTON BONADUZ
GC septa, three layer
Codice catalogo HAMI76003
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
GC septa, three layer
GC septa, three layer
Three layer GC septa, 9 mm, 3,81 mm
Price
SFr. 29.90
Log in per disponibilità
1 * 12 ST
Product Details & Documents
These preconditioned silicone rubber septa are 3,81 mm thick.
  • Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum temperature up to 400 °C
Specifiche
  • Ø:
    9 mm
  • Descrizione:
    Three layer GC septa
  • Seq:
    05
  • Spessore:
    3,81 mm