Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga

Provette per centrifuga

50 ml, 30×116 mm, Tappo a vite, Con base, Non sterili
Codice catalogo 525-0243
Nome del fornitore:   Brand
Provette per centrifuga
Codice catalogo 525-0243
Nome del fornitore:  Brand
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga

50 ml, 30×116 mm, Tappo a vite, Con base, Non sterili

Price
SFr. 240.00
Log in per disponibilità
1 * 250 ST
Product Details & Documents

In PP, a fondo conico, graduazione stampata, con tappi a vite piatti in HDPE.

  • Resistenza a RCF fino a 3000 ×g
  • Tappo a vite in PE con bordo interno di tenuta
  • Non sterili o sterilizzate a raggi gamma

* Filling volume (volume of work 13 ml).

Specifiche
  • Tipo di chiusura:
    Tappo a vite
  • Ø×L:
    30×116 mm
  • Tipo:
    Con base
  • Versione:
    Non sterili
  • Capacità:
    50 ml