Provette per centrifuga
50 ml, 30×114 mm, Tappo a vite, Senza base, Sterili
Codice catalogo 525-0242
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
In PP, a fondo conico, graduazione stampata, con tappi a vite piatti in HDPE.
- Resistenza a RCF fino a 3000 ×g
- Tappo a vite in PE con bordo interno di tenuta
- Non sterili o sterilizzate a raggi gamma
* Filling volume (volume of work 13 ml).
Documents
Specifiche
- Tipo di chiusura:Tappo a vite
- Ø×L:30×114 mm
- Tipo:Senza base
- Versione:Sterili
- Capacità:50 ml