Provette per centrifuga
15* ml, 17×120 mm, Tappo a vite, Senza base, Non sterili
Codice catalogo 525-3201
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
In PP, a fondo conico, graduazione stampata, con tappi a vite piatti in HDPE.
- Resistenza a RCF fino a 3000 ×g
- Tappo a vite in PE con bordo interno di tenuta
- Non sterili o sterilizzate a raggi gamma
* Filling volume (volume of work 13 ml).
Documents
Specifiche
- Tipo di chiusura:Tappo a vite
- Ø×L:17×120 mm
- Tipo:Senza base
- Versione:Non sterili
- Capacità:15* ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.