Tubi capillari
I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange solid, max. 310 bar
Codice catalogo JOURJR-T-6010-M10
Nome del fornitore: VICI JOUR RESEARCH
Vai a
Product Details & Documents
PEEK.
- Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
- Non permeabili ai solventi organici
- Inerti e biocompatibili
- Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
Attenzione: Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
Specifiche
- Descrizione:I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange solid, max. 310 bar
- Seq:44