Panni, strofinacci KIMTECH Prep*
Brag-Box, blu, 310×425 mm, 1 box with 160 sheets
Codice catalogo 115-1557
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Vai a
Product Details & Documents
Panni resistenti e a basso rilascio di fibre per l'uso prolungato in operazioni di pulizia con prodotti chimici e solventi. Ideali per stampa, applicazioni pre e post verniciatura, produzione di vetro e apparecchiature, manutenzione di motori.
- In PP, riutilizzabili
- Ideali per la rimozione di oli e grassi
- Resistenti ad acidi, basi e solventi
- Roll 115-2222 is compatible with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Colore: blu
Specifiche
- Confezione:1 box with 160 sheets
- Colore:blu
- Descrizione:Brag-Box
- L×L:310×425 mm