Biopsy processing/embedding cassettes, Slimsette®, M510
blu
Codice catalogo 720-1609
Nome del fornitore: Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Slimsette®, M510
Codice catalogo 720-1609
Nome del fornitore: Simport Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Acetal polymer. Cassette design is similar to that of the M509 model but specially designed to hold biopsy specimens.
- Small size enables more cassettes to be loaded into labelling machines and storage systems at one time
- Disposable plastic cassettes are highly resistant to histological solutions
- Small, square openings for good fluid exchange
- Integral, recessed lid
- Front face inclined 45° to enable use with certain automatic labelling systems
W×D×H: 41×28,5×6 mm
Verpackung: Each case contains three boxes holding 500 cassettes each.
Specifiche
- Colore:blu
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..