Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Piastre DeepWell e tappetini

Piastre DeepWell e tappetini

384-well plate, PP, V-bottom wells, 0,3 ml
Codice catalogo 391-5712
Nome del fornitore:   Brand
Piastre DeepWell e tappetini
Codice catalogo 391-5712
Nome del fornitore:  Brand
Piastre DeepWell e tappetini
Piastre DeepWell e tappetini

384-well plate, PP, V-bottom wells, 0,3 ml

Price
SFr. 487.00
Log in per disponibilità
1 * 48 ST
Product Details & Documents

In PP o PS, non sterili. Per un'ampia gamma di applicazioni, come screening HTS, colture di cellule e tessuti, diluizioni in serie, trasferimento di reagenti e per la conservazione dei campioni fino a −80 °C (PP) o −20 °C (PS). Le piastre Deep Well, prodotte in formato standard ANSI/SLAS 1 e 4, sono impilabili per facilitare la conservazione.

  • PP for high chemical resistance, for example, against DMSO, phenol, chloroform
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 (PP plates only)
  • Round shape wells allow optimal sample mixing and recovery
  • Alphanumeric coding and cut-away corner simplify sample identification and orientation
  • Can be used with multi channel pipettes and automatic liquid handling systems from all leading manufacturers
  • Free from DNA, DNase and RNase (except low profile plate which is not tested)
Specifiche
  • Descrizione:
    384-well plate, PP, V-bottom wells, 0,3 ml
  • Seq:
    08
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino di copertura per piastre da 0,3 ml a 384 pozzetti, in silicone
    Tappetino di copertura per piastre da 0,3 ml a 384 pozzetti, in silicone
    391-0093
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 704.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino di copertura per piastre da 0,5 ml a 96 pozzetti, in PP
    Tappetino di copertura per piastre da 0,5 ml a 96 pozzetti, in PP
    391-5713
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 434.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino di copertura per piastre da 1,1 ml a 96 pozzetti, in PE modificato
    Tappetino di copertura per piastre da 1,1 ml a 96 pozzetti, in PE modificato
    391-5706
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST - SFr. 102.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino di copertura, TPE, per piastre da 96 pozzetti da 1,2 ml, profilo basso
    Tappetino di copertura, TPE, per piastre da 96 pozzetti da 1,2 ml, profilo basso
    738-1002
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 334.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetini di copertura per piastre da 2,2 ml a 96 pozzetti, in EVA
    Tappetini di copertura per piastre da 2,2 ml a 96 pozzetti, in EVA
    391-5707
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST - SFr. 99.80