ContactUsLinkComponent
Modulo TERMOSTATO COLONNE ELITE L-2350 Caratteristiche principali: Effetto Peltier con circolazione forzata di aria Stabilit temperatura +/- 0.1 gradi Accuratezza temperatura +/- 1 grado Intervallo di temperatura da RT-15 a 85 gradi Sen 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 903-0086
Nome del fornitore:  VWR Collection
Modulo TERMOSTATO COLONNE ELITE L-2350 Caratteristiche principali: Effetto Peltier con circolazione forzata di aria Stabilit temperatura +/- 0.1 gradi Accuratezza temperatura +/- 1 grado Intervallo di temperatura da RT-15 a 85 gradi Sen 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 903-0086
Nome del fornitore:  VWR Collection
Frequently Bought Together